Learn More
Heathrow Scientific™ X6 Biohazard Keeper, Standmodell
Artikelnummer. 30804793 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 in.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
30804793 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30804793 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. BH2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.55 €
    91.85 € / 6 Stück
    Sparen 4.70 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Effiziente Entsorgung von biologischen Gefahrenstoffen
  • Das Standmodell Biohazard Keeper bietet eine robuste und wirtschaftliche Lösung zur Sammlung von nicht scharfkantigen, biologisch gefährlichen Laborabfällen. Entwickelt für einfache Anwendung und Geruchskontrolle
  • Weithalsiger, wiederverschließbarer/abnehmbarer Deckel für einfache Entsorgung und Geruchsreduzierung
  • Robuste Wellpappenkonstruktion mit einer 2 mil starken roten Kunststoffauskleidung für Auslaufsicherheit
  • Ideal für Petrischalen, Röhrchen, Platten, Pipetten und Probenbecher
  • Deutlich gekennzeichnet mit orangefarbenen Biohazard-Symbolen und zweisprachigen Sicherheitswarnungen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 63 L
Kapazität (angloamerikanisch) 16.64 gal.
Farbe Weiß, Blau
Abmessungen (L x B x H) 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 in.)
Einwegprodukt Single-use
Modell Standgerät
Menge 6/Cs.
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Wellpappe
Produkttyp Bioabfallbox