Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit festem Volumen
Artikelnummer. 10489581 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
2000 μ l
5000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10489581 200 μl -
10063481 10 μl 1 Stück
10768252 50 μl 1 Stück
10237271 100 μl -
10319101 1000 μ l 1 Stück
10650952 5000 μl 1 Stück
10787902 5 μl 1 Stück
10459391 20 μl 1 Stück
10600572 25 μl 1 Stück
10748082 250 μl 1 Stück
10378951 500 μl 1 Stück
10630762 2000 μ l 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 10489581
Marke: Sartorius™ 722030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einkanalpipetten mit festem Volumen
Einkanalpipetten mit festem Volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.4 μl
Zertifizierung/Konformität ISO 3696
ClipTip Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen
Kompatible Spitzen Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen
Verstellbarer Spitzenabstand 200 und 300 μl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Labor
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Automatisch
Sterilität Steril
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 200 μl
Filtertyp Safe-Cone Filter
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders für wiederholte und langfristige Pipettierung ausgelegt, um arbeitsbedingte Erkrankungen an Hand, Arm und Schulter oder Repetitive Strain Injury (RSI-Syndrom) zu verhindern.
Zur Verwendung mit (Geräte) Labore
Präzision 0.2 %
Menge Je 1
Wiederholgenauigkeit < 0,20
Widerstand Chemikalien
Gewährleistung 15 Monate
Gewicht (metrisch) 77 g