Learn More
Thermo Scientific™ BioLite Multischalen und MicroWell Platte
Artikelnummer. 11315890
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
6
12
24
48
96
Kulturfläche:
0,32 cm2
0,75 cm2
1.9 cm2
3,8 cm2
9,6 cm2
Volumen (metrisch) Well:
0,2 ml
38 ml
1 ml
2 ml
3 ml
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Kulturfläche Volumen (metrisch) Well Packungsgröße
11315890 24 1.9 cm2 1 ml 50 Stück
11825275 6 9,6 cm2 3 ml 50 Stück
11889684 12 3,8 cm2 2 ml 50 Stück
11874235 24 1.9 cm2 1 ml 50 Stück
11820765 48 0,75 cm2 38 ml 50 Stück
11835275 96 0,32 cm2 0,2 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11315890 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 130186
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrotiterplatten durchführen, die garantiert steril, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch sind.
Thermo Scientific™ Biolite™ Zellkulturplatten mit Deckeln bieten eine optimale Leistung bei einer großen Auswahl an Größen und eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz für eine große Auswahl an Anwendungen in Ihrer Zellkulturroutine.
BioLite Zellkulturprodukte sind auf allgemeine Anwendungen in der Zellkulturforschung ausgelegt. Sie haben eine für die Zelladhäsion bevorzugte Oberfläche, sind pyrogenfrei und nicht cytotoxisch.
PS, Wells mit flachem Boden, mit Deckel, steril.
Wells: 24
Masse: 85,4/127,6mm
Kulturfläche/Well: 1,9cm2
Arbeitsvol./Well: 1,0mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Kulturfläche 1.9 cm2
Array 4 x 6
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Multi-Schale
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Anzahl Wells 24
Arbeitsvolumen (metrisch) 1 mL
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Anzahl pro Karton 50/Cs.
Anzahl pro Packung 1 (einzeln verpackt)
Länge (metrisch) 127.6 mm
Breite (metrisch) 85.4 mm