Learn More
Erlab Biological PCR Workstation Captair Bio
Artikelnummer. 30245770
Change view
Click to view available options
Modell:
320
321
391
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
30245770 321 1 Stück
30245769 320 1 Stück
30245765 391 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 30245770
Marke: Erlab AE606
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
This non-vented biological PCR workstation Captair Bio is designed to fit any space, ERLAB’s biological PCR workstation is installed quickly and simply.
  • Safety standards: NF EN 61010
  • CE Marking
  • Dimensions (mm): Internal: L 765 x D 630 x H 440 (usable height of the work surface) -External: L 825 x D 630 x H 622
  • Voltage / Frequency (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
  • Power consumption (W) 25
  • Decibel level (dBA) < 40
  • Side and front panels: 10 mm thick synthetic glass is designed to protect users from harmful UV rays and beta; emitted from radioactive isotopes such as: T(3H), 14C, 32P
  • Structure: Corrosion resistant electro-galvanized steel coated with anti-acid polymer
  • Filtration module is made with injected polypropylene
  • Worktop Stainless steel 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
  • Bactericidal UV Lights: 15 W - Wavelength : 254 nm / 0.08 mJ/ s/cm2
  • Internal lighting : Compact fluorescent lighting - 18 Watts - IP 67 / 500 Lux
  • Side panel utility ports: For allow electrical cables and/or fluid lines to enter the enclosure with ease - 2 per unit
  • Light button
  • Particle sensor
  • Benches: Rolling cart (Mobicap) or fixed bench (Benchcap)
  • Shelves: Internal metal sliding shelf (only for Benchcap)
  • Network connection
Spezifikation
Produkttyp Ductless Filtering Fume Hood
Filtertyp Bonded Carbon and/or HEPA
Material Corrosion Resistant Electro-galvanized Steel, Antiacid Polymer Coating
Modell 321
Spannung 110/230 V