Learn More
Cole-Parmer™ Biologische Rührer
Artikelnummer. p-8658013
Change view
Click to view available options
Modell:
Gehäuse MCS-104L
Gehäuse MCS-104S
Gehäuse MCS-104XL
MCS-102L
Fassungsvermögen:
500 ml
1 l
5 l
Rührpositionen:
2
4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen Rührpositionen unitSize
11553789 Gehäuse MCS-104S 1 l 4 1 Stück
11533789 MCS-102L 500 ml 2 1 Stück
11543789 Gehäuse MCS-104L 5 l 4 1 Stück
12987276 Gehäuse MCS-104XL 1 l 4 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11553789
Marke: Cole-Parmer™ 2183703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die biologischen Techne Rührwerke bestehen aus einer Rührplattform aus Edelstahl mit Positionsgebern für die Kulturgefäße und sind für Inkubatorumgebungen von bis zu 40 °C und 95 % Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
  • Drehzahlbereich von 0 bis 80 rpm
  • Sanfter Start und Stopp für langsame Be- und Entschleunigung
  • Intervalleinstellungsoption
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 80 U/min
Rührpositionen 4
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 1 l
Spannung 110/230 V
Wirkleistung 2 W
Abmessungen (L x B x H) 90 x 250 x 365 mm (H x B x T)
Höhe (angloamerikanisch) 3.5 in.
Höhe (metrisch) 90 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.8 in.
Breite (metrisch) 250 mm
Elektrische Anforderungen 230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Beschreibung Kompatibel mit Stuart™ Kulturflaschen (Modelle: F7609, F7610, F7690, F7987, F7689, F7608)
Modell Gehäuse MCS-104S
Drehzahlregelung Softstart-Beschleunigung innerhalb von 20 Sekunden/Softstop-Abbremsen innerhalb von 20 Sekunden
Typ Biologischer Rührer
Gewicht (metrisch) 4,1 kg
Versandgewicht (metrisch) 5,3 kg