Beschreibung
Führen Sie mit dem automatisierten und netzwerkfähigen Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV/VIS-Spektralphotometer quantitative Messungen in Life-Science-Laboren durch. Das BioMate 160Spektrophotometerbietet vorprogrammierte Assay-Methoden für die Messung von Nukleinsäure- und Proteinkonzentrationen sowie für Zellkulturmessungen. Diese Plattform ist für Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, optionale WLAN-Vernetzung und ein robustes Design.
Das BioMate UV/VIS-Spektralphotometer bietet die Automatisierung von Optionen für hohen Durchsatz und ist unbeeinflusst vom Raumlicht. Daher kann es mit offenem Deckel eingesetzt werden, was zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit führt und bequemer in der Handhabung ist. Die Software umfasst vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden wie z. B. Nukleinsäure (A260), Protein (A280 und A205), kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung und OD600.
Zur Vereinfachung der Probenahme und um Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen, wurde eine vollständige Palette an Zubehör, einschließlich automatischer Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptik-Sonden entwickelt.
Merkmale:
- 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
- Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Unbeeinflusst vom Raumlicht für den 'Betrieb mit offenem Deckel'
- Sipper-Zubehör
- Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
- Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
- (Optional) Küvettenwechsler mit 8 Positionen und umschaltbarem Revolver
- (Optional) Küvettenwechsler mit 4 Positionen (Küvetten mit langem Lichtweg)
- (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 °C bis 60 °C)
Entwickelt für:
- Labore für fortgeschrittene Lehrveranstaltungen
- R&D-Abteilungen
- Anwendungen, die hohen Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern
Spezifikation
Spezifikation
| Basislinienstabilität | ±0,002 A |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Kammern | Bietet Platz für (optional): Küvettenwechsler mit 8 Positionen , 4 Positionen, Küvettenwechsler (Zellen mit langem Pfad) , Peltier-thermostatisierter Küvettenhalter (20-60 °C) , Zubehör für Sipper , Glasfaser-Sondenkupplung |
| Anschlüsse | Einzelner USB-A Duplex USB-A Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar |
| Detektortyp | Zwei Silizium-Fotodioden |
| Display | Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen,neigbar, 800 x 1280 Pixel |
| Abmessungen (L x B x H) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
| Spektren-Bandbreite | 2 nm |
| Typ | UV-Vis Spec + UK-Stromkabel |
| Wavelength Range | 190 bis 1100 nm |
| Mehr anzeigen |