missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Biomek i3 Tisch-Flüssigkeitsbehandler
Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences ProdukteBeschreibung
- Kostbaren Platz sparen, ohne Leistung und Vielseitigkeit zu beeinträchtigen
- 15 ANSI/SLAS Standard-Pipettisch und 5 Flexpositionen
- Abmessungen: 73,2 (B) x 78,5 (D) x 82,6 cm (H)
- Der Gripper unterstützt Laborgeräte von bis zu 12,8 cm Höhe und 725 g Gewicht und kann bis zu vier Platten stapeln
- Bereit für die Integration an Deck und außerhalb des Decks (links, rechts, zurück und runter)
- Sie erzielen Ergebnisse, auf die Sie sich mit präzisem flexiblem Pipettern verlassen können
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Liquid-Handling-Automat |
| Kanäle | 8 |
| Material | Aluminium, Edelstahl, EPDM, Polyethylen |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 1.000 μl |
Produkte, die nicht für die Diagnose von Krankheiten oder anderen Erkrankungen vorgesehen oder validiert sind.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?