missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beckman Coulter Life Sciences Biomek i3 Full Deck-Lösung

Artikelnummer. 31903142 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanäle:
8
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanäle Packungsgröße
31903142 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31903142 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. D34958
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Maximiert die Flüssighandhabung auf der Werkbank zur Unterstützung paralleler Arbeitsabläufe auf kompaktem Platz.

  • Kostbaren Platz sparen, ohne Leistung und Vielseitigkeit zu beeinträchtigen
  • 15 ANSI/SLAS Standard-Pipettisch und 5 Flexpositionen
  • Abmessungen: 73,2 (B) x 78,5 (D) x 82,6 cm (H)
  • Der Gripper unterstützt Laborgeräte von bis zu 12,8 cm Höhe und 725 g Gewicht und kann bis zu vier Platten stapeln
  • Bereit für die Integration an Deck und außerhalb des Decks (links, rechts, zurück und runter)
  • Sie erzielen Ergebnisse, auf die Sie sich mit präzisem flexiblem Pipettern verlassen können
  • Pipettiervolumenbereich: 1 μl bis 1000 μl mit Luftverdrängungstechnologie
  • Der Fixed-8 Pipetting Pod ermöglicht das selektive Laden von 1 bis 8 Spitzen in beliebiger Reihenfolge
  • Verwendet Standard-Einwegtipps Biomek im i-Serie 96-Format
  • Laborautomatisierung für jedes Fähigkeitsniveau einfach gemacht
  • Beckman Connect ermöglicht sichere Ferndiagnosen und Fehlersuche
  • Geführte Einrichtung Labware
  • Methodenoptionen Step-Builder
  • Kameraaktiviertes Fehlerprotokoll
  • Komfort und sicherer Betrieb
  • Installierte UV-C-Lampe
  • Positiv- oder Unterdruck-HEPA-Filtration (optional)
  • Deckbeobachtungssystem (2 Kameras)
  • Sicherheitsschilde

Spezifikation

Produkttyp Flüssigkeitshandhabungssystem
Kanäle 8
Material Aluminium, Edelstahl, EPDM, Polyethylen
Volumen (metrisch) 1 bis 1.000 μl

Produkte, die nicht für die Diagnose von Krankheiten oder anderen Erkrankungen vorgesehen oder validiert sind.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.