Learn More
Sperian™ Honeywell™ Bionische Gesichtsschutzvisiere
Artikelnummer. 12635083
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Nur Visier
Vollständige Gesichtsmaskeneinheit
Lens Material:
Acetat
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Unbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Lens Material Linsenbeschichtung Packungsgröße
12635083 Vollständige Gesichtsmaskeneinheit Acetat Unbeschichtet 1 Stück
12645053 Nur Visier Acetat Unbeschichtet 1 Stück
12655053 Nur Visier Polycarbonat Beschlagfrei 1 Stück
11826950 Vollständige Gesichtsmaskeneinheit Polycarbonat Unbeschichtet 1 Stück
12635053 Nur Visier Polycarbonat - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12635083 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 1011933
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximaler Schutz und ergonomisches Design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Gesichtsmaskenvisiere sind mit 2784 möglichen Tragepositionen unglaublich verstellbar.
  • Verlängerter Stirn- und Kinnschutz
  • Große, hochwertige Visiere für maximalen Sichtbereich
  • Wahlweise mit schlagfestem Visier aus Polycarbonat oder chemikalienbeständigem Visier aus Acetat erhältlich
  • Bequeme Passform mit Schutzbrille oder Atemschutzgerät
  • Verriegelungsmechanismus für mehr Sicherheit
  • Dielektrische Konstruktion
  • Vollständig verstellbares Ratschenkopfband
  • Mehrere Neigungseinstellungen des Visiers
  • Extraweiche Polsterung an allen kopfberührenden Teilen des Schildes
  • Atmungsaktives, extraweiches Schweißband zum einfachen Waschen und Auswechseln abnehmbar
  • Hervorragend geeignet für die Landwirtschaft-, Chemie-, Forstwirtschaft-, Stahl, Metall- und Windkraftbranche
  • Schützt vor Abrieb, luftgetragenen Partikeln, Biogefahren, Chemikalien, Schlägen, Spritzern u. v. m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 89/686/EWG, EN169 / EN170 / EN166, ISO 9001 / 2000
Linsenbeschichtung Unbeschichtet
Beschreibung Vollständige Gesichtsmaskeneinheit
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Gesichtsschutz
Rahmenfarbe Schwarz
Lens Material Acetat