Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Thermoplastische Schläuche
Artikelnummer. 17207086
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4.8 mm
6,4 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Meter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
17207086 0,5 mm 5 Meter
15282938 0,8 mm 1 Stück
12653036 1,6 mm 1 Stück
15338155 2,4 mm 1 Stück
15377325 3,2 mm 1 Stück
15358155 4.8 mm 5 Meter
15367403 6,4 mm 1 Stück
15259008 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17207086 Lieferant Watson-Marlow Lieferanten-Nr. 933.0005.J16
Verfügbar ab: 20-08-2026
Add to basket
Add to basket
Bioprene Peristaltikpumpenschläuche zeichnen sich durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer bei geringer Durchlässigkeit aus.
  • Bioprene™ Schlauch für Peristaltikpumpen ist USP Entspricht Klasse VI und FDA-Richtlinien und ist für biopharmazeutische und Lebensmittelanwendungen geeignet.
  • Die außergewöhnlich lange peristaltische Lebensdauer von Bioprene gewährleistet Prozesssicherheit und reduziert dadurch das Risiko bei kritischen cGMP-Anwendungen.
  • Bioprene ist ein thermoplastischer Elastomerschlauch, der aus synthetischen Komponenten hergestellt wird.
  • Bei der Herstellung wird kein Naturkautschuk (wie z. B. Latex) verwendet. Bioprene Schläuche.
  • Das Rohmaterial wurde vollständig getestet. USP Klasse VI und entspricht NSF51.
  • Bioprene ist breit anwendbar in biopharmazeutischen Herstellungsverfahren wie Dosierung, Transfer und Filtration sowie in einer Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
  • Betriebsdrücke von 0 bis 2 bar können erreicht werden mit Bioprene durchgehende Rohrleitung.
  • Eine Reihe von LoadSure™ Durch die Rohrelemente wird die Druckfestigkeit auf maximal 7 bar erhöht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Farbe Farblos
Härte 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Thermoplastische Schläuche