Learn More
Watson-Marlow Bioprene – Thermoplastische Schläuche
Artikelnummer. p-8009076
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4.8 mm
6,4 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
17207086 0,5 mm 5 Meter
15282938 0,8 mm 1 Stück
12653036 1,6 mm 1 Stück
15338155 2,4 mm 1 Stück
15377325 3,2 mm 1 Stück
15358155 4.8 mm 5 Meter
15367403 6,4 mm 1 Stück
15259008 8 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 17207086
Marke: Watson-Marlow 933.0005.J16
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Bioprene Schlauchpumpen haben eine außergewöhnlich lange peristaltische Lebensdauer bei geringer Durchlässigkeit.
  • Bioprene™ Schläuche für Schlauchpumpen sind konform mit USP-Klasse VI und FDA und eignen sich für biopharmazeutische Prozesse und lebensmittelverarbeitende Betriebe.
  • Die außergewöhnlich lange peristaltische Lebensdauer von Bioprene sorgt für Prozesssicherheit und reduziert so das Risiko in kritischen GMP-Anwendungen. Bioprene ist ein thermoplastischer Elastomer-Schlauch, der aus synthetischen Komponenten hergestellt wird. Bei der Herstellung von Bioprene Schläuchen wird kein Naturgummi (wie Latex) verwendet. Der Rohstoff wurde vollständig nach USP-Klasse VI getestet und entspricht NSF51. Häufige Einsatzzwecke von Bioprene sind biopharmazeutische Herstellungsverfahren wie Dosieren, Fördern und Filtrieren sowie verschiedene Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit Bioprene Endlosschläuchen lässt sich ein Betriebsdruck von 0–2 bar erreichen. Verschiedene LoadSure™ Schlauchelemente erhöhen die Druckkapazität auf bis zu 7 bar.
  • Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
    Material Platinbehandeltes Silikon
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 ft.
    Gesamtlänge (metrisch) 5 m
    Dicke (angloamerikanisch) 0.0625 in.
    Dicke (metrisch) 1.6 mm
    Farbe Farblos
    Härte 60 (Shore A)
    Max. Operating Temperature (English) 176°F
    Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
    Produkttyp Thermoplastic Tubing