Learn More
Thermo Scientific KI-Test im Sicherheitswerkbank Fisherbrand Sicherheitswerkbänke
Artikelnummer. 30503418
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Europäischer KI-Test
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30503418 Europäischer KI-Test 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30503418 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. BSCKIFIS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Europäischer KI-Diskus-Test für Fisherbrand Sicherheitswerkbänke zur Beurteilung des Schutzes des Bedienpersonals gemäß den geltenden Normen und Vorschriften.
  • Die Prüfung erfolgte gemäß CEN BS EN12469:2000 (Tabelle 5) für mikrobiologische Sicherheitswerkbänke.
  • Bewertet den Schutz von Bedienern/Personen mithilfe der KI Discus Testmethode.
  • Gilt sowohl für die Inbetriebnahme als auch für die jährliche routinemäßige Wartungsprüfung.
  • In Übereinstimmung mit nationalen regulatorischen Richtlinien, einschließlich der HSE (UK), die jährliche Tests empfiehlt.
Gemäß der europäischen Norm für mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, CEN BS EN12469:2000 (Tabelle 5), wird der KI Discus-Test als optionaler Test zum Schutz des Bedieners/der Person aufgeführt. Dies gilt sowohl für die Inbetriebnahme als auch für die jährliche routinemäßige Wartungsprüfung. Allerdings sollten stets die nationalen Vorschriften beachtet werden, da einige nationale Vorschriften, wie beispielsweise die der HSE (UK), empfehlen, den KI Discus-Test mindestens einmal jährlich durchzuführen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Biologische Sicherheitswerkbänke
Dauer 1 Jahr
Produkttyp Europäischer KI-Test