Learn More
Agilent BioTek Bio-Stack automatischer Mikrotiterplatten-Stapelautomat für Mikrotiterplattenstapel
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Enthält:
2 Stapel mit 10 Mikrotiterplatten
2 Stapel mit 30 Mikrotiterplatten
2 Stapel mit 50 Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Ein Set
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Bio-tek BioStack automatisierte Mikrotiterplatten-Stapler, unverschlossene Platten ≤ 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
| Enthält | 2 Stapel mit 10 Mikrotiterplatten |
| Menge | 20 Mikrotiterplatten |