Learn More
Spectrum Labs™ Biotech CE-Dialyseschläuche
Artikelnummer. 15330682
Click to view available options
MWCO:
300 kD
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 15330682
Marke: Spectrum Labs™ 131456
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spectrum Labs™ Biotech CE Dialyseschläuche sollen den Anforderungen laufender und häufiger Dialyseanwendungen gerecht werden.
  • Hydrophil
  • Symetrische Porosität
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschläuche
MWCO 300 kD
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 10 m
Breite (metrisch) 31 mm flache Breite
Kapazität (metrisch) 3.1 ml/cm
Beschreibung Feucht verpackt in 0,05 % Natriumazid
Zusammensetzung Celluloseester:
Menge 10 m