Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender – Kassetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16522102 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μ bis 3000 μl
5 bis 2500 μl
500 nl bis 50 μl
8 μ to 30.000 μl
Schritten:
10 μl
1 μl
5 μl
Nicht zutreffend
Spitzentyp:
Kunststoff
Kunststoff, mit großer Bohrung
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16522102
Marke: Agilent BioTek 1260020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzises Dispensieren mit Peristaltikpumpe.
Zur Verwendung mit MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender RAD peri Kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μ bis 3000 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender
Schritten 10 μl
Spitzentyp Kunststoff, mit großer Bohrung