Learn More
Agilent BioTek Flache Magneten für Mikrotiterplatten-Reinigungsgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12611795 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
384-Well-Flachmagnet
96-Well-Flachmagnet
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 12611795
missing translation for 'mfr': Agilent BioTek 7103016
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Einsetzen in biomagnetische Separationsträger von Waschgeräten
Bei Wells mit flachem Boden werden die Perlen an das Band und über den Well-Boden gezogen. Bei Wells mit rundem Boden werden die Perlen an den Well-Boden gezogen.
Bestellinformation
Kann verwendet werden mit: 405™ LS, 405™ Touch, EL406, ELx405, ELx50 Reinigungsgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 96-Well-Flachmagnet
Zur Verwendung mit (Geräte) 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 50 Mikrotiterplatten-Streifen-Waschgerät