Learn More
Agilent BioTek Abfallflasche und -schläuche
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11543615 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11543615
Marke: Agilent BioTek 7100557
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit 405 LS, 405 Touch, EL406, ELx405
Verschlusskappe separat erhältlich. (Siehe Kat. Nr. 12-566-720)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Schläuche
Kapazität (angloamerikanisch) 338.14 oz.
Kapazität (metrisch) 10 l
Typ Abfallflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx405 Komplettes Abfallsystem für 4 oder 10 l-Flaschen