Learn More
Intelsius™ BioTherm™ 2 to 8°C Shipper
Artikelnummer. 17474602
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Nutzlastkapazität (metrisch):
2,1 l
11,5 l
Gewicht (metrisch):
4,1 kg
8,5 kg
Gehaltene Temp., Stunden:
48 h
96 h
Packungsgröße:
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nutzlastkapazität (metrisch) Gewicht (metrisch) Gehaltene Temp., Stunden unitSize
17474602 2,1 l 4,1 kg 48 h -
17308599 11,5 l 8,5 kg 96 h 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17474602 Lieferant Intelsius™ Lieferanten-Nr. BT068P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The BioTherm™ 2 to 8°C Shipper is a maximum performance Category B compliant shipping solution that provides temperature control between 2 to 8°C.
  • High performance 2 to 8°C shipping solutions feature EPS insulation and PharmaChill™ cold packs to provide maximum performance.
  • All systems are provided with handles and the correct compliance labelling to enable careful handling throughout the regulatory compliant cold chain.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 192 x 142 x 79 mm (14.1 x 12.2 x 12.5 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) EPS 10
Gewicht (metrisch) 4,1 kg
Nutzlastkapazität (metrisch) 2,1 l
Gehaltene Temp., Stunden 48 h
Typ Insulated Dry Ice Carrier
Temperaturbereich 2°C to 8°C