Learn More
Invitrogen™ Biotin-4-Fluorescein
Artikelnummer. 11594137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11594137 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594137 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B10570
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Biotin-4-Fluorescein
Biotin-4-fluorescein can be used to quantitate available biotin-binding sites or the concentration of avidin or streptavidin through the strong quenching associated when this molecule binds to avidin.
To make a concentrated stock solution of up to 1 mM, dissolve in either anhydrous DMSO, DMF or 100% methanol. Stock solutions should be stored frozen, desiccated and protected from light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp Biotin-4-Fluorescein
Molekulargewicht 644.7
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Versandbedingung Raumtemperatur
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Emission 523 nm
Anregung 494 nm