Learn More
Molecular Probes™ Biotin Alkyne (PEG4 carboxamide-Propargyl Biotin)
Biotin-Alkin (PEG4-Carbodamid-Propargyl-Biotin)
Marke: Molecular Probes™ B10185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das Hapten Biotin-Azid reagiert über eine Kupfer-katalysierte Klick-Reaktion mit terminalen Gruppen. Biotin kann anschließend mit den Biotin-bindenden Proteinen Streptavidin, Avidin oder NeutrAvidin™ nachgewiesen werden.Spezifikation
Fest | |
Biotin-Alkin | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Azid | |
Raumtemperatur | |
Biotin | |
Biotin |
1 mg | |
528,66 Da | |
Bei ≤ -20 °°C in Exsikkator lagern. | |
Alkyn | |
Alkyn | |
Biotin und andere Haptene | |
Molecular Probes™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.