Learn More
Biotin Antibody (1D4-C5), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-23510F
Artikelnummer. 18621274
  • 542.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Biotin Monoclonal antibody specifically detects Biotin in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Biotin
Monoclonal
FITC
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Non-species specific
Purified
Flow Cytometry, ELISA
1D4-C5
Flow Cytometry, ELISA
Vitamin B4
Biotinylated Limulus hemocyanin
0.1 mL
Primary
Store at 4C in the dark.
IgG2a κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen