missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotin Antibody (BK-1/39), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50120B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Biotin Monoclonal specifically detects Biotin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
| Biotin | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Cancer, Cellular Signaling, Epitope Tags, metabolism | |
| Human | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry | |
| BK-1/39 | |
| Immunohistochemistry | |
| Vitamin B4 | |
| Biotin conjugated to keyhole limpet haemocyanin | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur