Learn More
Molecular Probes™ Biotin-Azid (PEG4 Carboxamid-6-Azidohexanyl-Biotin)
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Hapten Biotin-Azid reagiert über eine Kupfer-katalysierte Klick-Reaktion mit terminalen Alkinen. Biotin kann anschließend mit den Biotin-bindenden Proteinen Streptavidin, Avidin oder NeutrAvidin™ nachgewiesen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Fest |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Biotin-Azid |
| Molekulargewicht | 615,79 Da |
| Löslichkeit | DMSO (Dimethylsulfoxid) |
| Inhalt und Lagerung | Bei ≤ -20 °°C in Exsikkator lagern. |
| Chemische Reaktivität | Alkyn |
| Reaktive Gruppe | Azid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Amin, Azid |
| Mehr anzeigen |