Learn More
IBA Lifesciences Biotin-Blockierpuffer
Product Code. 12733064 Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Menge:
2 mL
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12733064
Brand: IBA Lifesciences 20501002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Biotin-Blockierungspuffer ist für die effiziente Blockierung von biotinylierten Proteinen in westlichen Blot-Analysen optimiert
Je nach Wirtsorganismus können Proteinextrakte kleine Mengen biotinylierter Proteine wie das Biotin Carboxyl-Trägerprotein (BCCP, 22 kDa) enthalten. Von E. coli.Biotin Blockierungspuffer wird für das Blockieren solcher biotinylierten Proteine auf westlichen Blots vor dem Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen mit Strep-Tactin™ oder Strep-Tactin™XT-Konjugaten empfohlen, um den Nachweis von falsch positiven Banden zu verhindern. Der Puffer enthält das tetramerische Biotin-Bindungsprotein Avidin, das selektiv biotinylierte Proteine bindet. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von BioLock bei der Verwendung von StrepMAB-Classic nicht erforderlich ist, da dieser Antikörper nicht an biotinylierte Proteine bindet.
Specifications
Menge 2 mL
Nur für Forschungszwecke.