Learn More
Biotin-conjugated Human IgG Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200107908 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30237572 100 μL 100 Mikroliter
30234261 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30237572
Marke: Proteintech BIOTIN10284100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Human IgG antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of Human IgG. This antibody recognizes human antigen. The Human IgG antibody has been validated for the following applications: IHC analysis. This antibody is biotin.
Spezifikation
Antigen IgG
Anwendungen Immunohistochemistry
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Conjugated Antibody
Form Liquid
Isotype IgG