Learn More
R&D Systems™ Biotin-geldanamycin
Artikelnummer. 18229910 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18229910 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18229910 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NB11081560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.05 €
    433.65 € / 1 Milligramm
    Sparen 77.40 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinie Novus
Menge 1 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Synthetic Geldanamycin-Biotin 98% Pure. Purple Solid. Soluble in DMSO.
Typ Geldanamycin
Marker oder Farbstoff Biotin