Learn More
Thermo Scientific Chemicals Biotin-Glucagon Like Peptide 1 (7-36) Amid, Mensch
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Preproglucagon 78-107 amide |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 3524.00 |
| Produkttyp | Biotin-Glucagon Like Peptide 1 (7-36) amide, human |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Biotin-GLP1 (7-36) amide |
Nur für Forschungszwecke