Learn More
Biotin NHS, TRC
Artikelnummer. 30420087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420087 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68950025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Succinimido-(+)-biotin
CAS 35013-72-0
Summenformel C14 H19 N3 O5 S
Menge 25 mg
Synonym N-Succinimido (+)-Biotin
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
SMILES O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)ON3C(=O)CCC3=O
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 341.38
Formelmasse 341.1045