Learn More
Biotin-TEG Azid, TRC
Artikelnummer. 30134545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134545 25 mg 25 Milligramm
30134992 100 mg 100 Milligramm
30008724 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134545 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB39160025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875770-34-6
Summenformel C18H32N6O5S
Molekulargewicht (g/mol) 444.55
Synonym Azide-PEG3-biotin, N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, (3aS,4S,6aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamid
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@H]1[C@@H]2[C@@H](NC(N2)=O)CS1)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biotin-TEG Azide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H32N6O5S/c19-24-21-6-8-28-10-12-29-11-9-27-7-5-20-16(25)4-2-1-3-15-17-14(13-30-15)22-18(26)23-17/h14-15,17H,1-13H2,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,17-/m0/s1
Formelmasse 444.2155