Learn More
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Antibody (BTN/36) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14093
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in All species samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In-situ Hybridization
Especificaciones
| Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 0.5 to 1 μg /million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 to 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 to 1 μg/mL, In-situ Hybridization | |
| 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H | |
| Biotinylated sheep immunoglobulin | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH) | |
| BTN/36 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS without Preservative | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| All species | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido