missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Antibody (BTN/36) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Beschreibung
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),In-situ Hybridization,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | BTN/36 |
| Konjugat | Janelia Fluor 635 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Biotinylated sheep immunoglobulin |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?