missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Mouse anti-All species, Clone: BTN/36, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18304105 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18304105 100 μg 100 Mikrogramm
18328661 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18304105

Marke: Novus Biologicals NBP313907100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in All species samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
Klassifikation Monoclonal
Klon BTN/36
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunofluorescence 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 ug/ml, In Situ Hybridization (ISH)
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Biotinylated sheep immunoglobulin
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies All species
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.