Learn More
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Mouse anti-All species, Clone: BTN/36, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18328661 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18328661 20 μg 20 Mikrogramm
18304105 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18328661
Marke: Novus Biologicals NBP31390720UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in All species samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
Klassifikation Monoclonal
Klon BTN/36
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunofluorescence 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 ug/ml, In Situ Hybridization (ISH)
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Biotinylated sheep immunoglobulin
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies All species
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ