Learn More
Biotin X, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Biotinylcaproic Acid |
| CAS | 72040-64-3 |
| Summenformel | C16 H27 N3 O4 S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | N-Biotinylcaproic Acid, 6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]hexanoic Acid, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, Hexanoic Acid Deriv., 6-(Biotinylamino)caproic Acid, 6-Biotinamidocaproic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC-Name | 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 357.47 |
| Formelmasse | 357.1722 |