Learn More
Invitrogen™ Biotin-XX, SE (6-((6-((Biotinoyl)Amino)Hexanoyl)Amino)Hexanoic Acid, Succinimidyl Ester)
Artikelnummer. 11524167
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11524167 100 mg 100 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524167
Marke: Invitrogen™ B1606
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Biotin-XX, SE (6-((6-((Biotinoyl)Amino)Hexanoyl)Amino)Hexansäure, Succinimidyl-Ester)
Das aminreaktive Biotin-XX, SE kann verwendet werden, um dieses wichtige Hapten an bestimmte Biomoleküle zum nachfolgenden Nachweis mit Streptavidin, Avidin oder NeutrAvidin™ Biotin-bindenden Proteinen anzuhängen. Dieses Molekül verfügt über einen mit „XX“ bezeichneten 14-Atom-Abstandshalter, um die Reaktivität mit dem Molekül und schließlich die Zugänglichkeit des Biotins zu Avidin oder Streptavidin zu erleichtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 mg
Produkttyp Biotin-XX, SE
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff Biotin-XX
Markertyp Biotin und andere Haptene