Learn More
Biotinyl-Tyramid, TRC
Artikelnummer. 30133131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133131 100 mg 100 Milligramm
30003617 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB397770100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41994-02-9
Summenformel C18 H25 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 363.47
Synonym [3aS-(3aα,4β,6aα)]-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-, 1H-thieno[3,4-d]imidazole-5-pentanamide;
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]pentanamid
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biotinyl Tyramide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
Formelmasse 363.1617
Reinheit (%) >95%