Learn More
Cytiva BioTrace™ NT Nitrocellulose-Transfermembran
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Beschreibung
- Hohe Zugfestigkeit macht Reißen oder Brechen weniger wahrscheinlich als bei anderen Marken von Nitrocellulose
- Hohes Bindungsvermögen für Proteine und Nukleinsäuren
- Ideal für Kolonie-/Plaque-Lifte und Proteintransfers
- Das für die Verwendung in der Membranfiltertechnik (MF-Technik) zertifizierte exklusive Punktrastermuster verbessert oder hemmt nicht das Koloniewachstum
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackungsart | Bögen |
| Beschreibung | Unsteril |
| Material | BioTrace NT |
| Porengröße | 0.2 μm |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Dicke | 101,6 bis 190,5 μm |