Learn More
Biochrom Biowave 3+
Artikelnummer. 17243064 Alle ansehen Harvard Bioscience Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Ausstattung, Eingebauter serieller Drucker
Spektralphotometer
Spezifikationen, Bluetooth, Drucker
Spezifikationen, Bluetooth-Konnektivität
Schnittstelle:
Großes Display, Tastenbedienung
Großes Display, Tastenbedienung, Bluetooth
Drucker inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Schnittstelle Drucker inklusive Packungsgröße
17243064 Spezifikationen, Bluetooth, Drucker Großes Display, Tastenbedienung, Bluetooth Ja 1 Stück
17120509 Spektralphotometer Großes Display, Tastenbedienung Nein 1 Stück
17223064 Ausstattung, Eingebauter serieller Drucker Großes Display, Tastenbedienung Ja 1 Stück
17233064 Spezifikationen, Bluetooth-Konnektivität Großes Display, Tastenbedienung, Bluetooth Nein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17243064 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80300740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8125.00 €
    7200.17 € / 1 Stück
    Sparen 924.83 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Biowave 3+ bietet alle Funktionen eines UV/Vis-Spektrophotometers für Forschungszwecke. Bietet eine außergewöhnlich hohe Auflösung mit einer Bandbreite von 3 nm. Die robuste Bauweise und der günstige Preis machen es ideal für Studenten.
  • UV-Vis-Spektralphotometer mit einer Bandbreite von 3 nm
  • Merkmale a USB Port für die Datenerfassung
  • Vorprogrammierte Methoden der Lebenswissenschaften, einschließlich Nukleinsäurequantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Proteinanalysen und Zellkulturdichtebestimmung (OD600 ) Messungen
  • Nukleinsäure-Scans zur Reinheitskontrolle
  • Geringe Volumina für die Verwendung mit Mikrovolumenküvetten
  • Neuartige Optik mit einer Xenon-Quelle für lange Lampenlebensdauer und niedrige Betriebskosten
  • Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
  • Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
  • Das Spektralphotometer hat eine 2-jährige Garantie und die Xenon-Blitzlampe eine 3-jährige Garantie.
  • IQ/OQ auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Höhe der Strahlmitte 15 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,3 in.
Tiefe (metrisch) 390 mm
Detektortyp Twin-CMOS-Array
Display Grafische LCD-Anzeige
Sprachen Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Lichtquelle Xenon-Blitz
Produktlinie Biowave 3+
Spektren-Bandbreite 3 nm
Typ UV-Vis Spektralphotometer
Spannung 100/115/220/230 V
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) UV-Vis-Spektralphotometrie
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrovolumen Küvette
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält Spezifikationen, Bluetooth, Drucker
Schnittstelle Großes Display, Tastenbedienung, Bluetooth
Monochromator Flachgitter
Geräuschpegel ± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS
Photometrische Linearität ±1,3 % oder ±0,008 A (Der jeweils größere Wert bei 546 nm)
Photometrischer Bereich -0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm
Drucker inklusive Ja
Form Runden
Streulicht < 0,5 %T 340 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ± 1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 6,6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 260 mm