Learn More
Biphenyl-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435037 1 g 1 Gramm
15445037 5 g 5 Gramm
15455037 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32320.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 914675-52-8 | C18H21BO2 | 280.174 g/mol
Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, is used as a main benefits of the use of boronic esters in Suzuki-Miyaura cross-couplings- Enabling the coupling of organoboronic acids that are sensitive to hydrolytic deboronation. It includes other additional application such as a number of chiral boronic esters, such as the ones illustrated hereafter, have been used as inducers in stereoselective reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl-2-Boronsäurepinacolester wird hauptsächlich für Boronestern in Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen verwendet und ermöglicht die Kopplung von organoboronischen Säuren, die empfindlich auf hydrolytische Deboronation reagieren. Es beinhaltet weitere zusätzliche Anwendungen, wie z. B. eine Reihe von chiralen Borestern, wie die nachfolgend dargestellten, wurden als Induktoren in stereoselektiven Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914675-52-8
Summenformel C18H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 280.174
MDL-Nummer MFCD14636459
InChI-Schlüssel WCXWQEUBHZKNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 59207619
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-Phenylphenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 76°C to 79°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 280.17
Reinheit (%) 97%