Learn More
Biphenyl-4,4'-diboronsäure-bis-(pinakol)-ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499465 1 g 1 Gramm
15409475 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51956.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 207611-87-8 | C24H32B2O4 | 406.14 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl-4,4′-Diboronsäurebis(Pinacol)ester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207611-87-8
Summenformel C24H32B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 406.14
MDL-Nummer MFCD08669545
InChI-Schlüssel INNVTCAYPFZCAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl, 4,4'-biphenyldiboronic acid dipinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid pinacol ester, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, biphenyl-4,4'-diboronic acid bis pinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb257, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl biphenyl
PubChem CID 10525359
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethy-2-[4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 406.14
Reinheit (%) 95%