Learn More
Biphenyl-4-Boronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490118 5 g 5 Gramm
11480118 1 g 1 Gramm
11400128 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23703.06
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5122-94-1 | C12H11BO2 | 198.03 g/mol
Used in Suzuki reactions and as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in Suzuki-Reaktionen und als Zwischenprodukte für Flüssigkristalle verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5122-94-1
Summenformel C12H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 198.03
MDL-Nummer MFCD00093311
InChI-Schlüssel XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
PubChem CID 151253
IUPAC-Name (4-Phenylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4-boronic acid
Schmelzpunkt 238°C to 247°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2937410
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) ≥98%