Learn More
Biphenyl-4-Carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491698 10 g 10 Gramm
11401708 50 g 50 Gramm
11411708 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13956.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Biphenyl-4-carbonyl chloride was used in the preparation of a novel thiourea compound, N-(6-methyl pyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamide. It was also used in the preparation of 5-CF3-oxazole analog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluoromethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl-4-carbonylchlorid wurde bei der Herstellung einer neuartigen Thioharnstoffverbindung, N-(6-Methylpyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamid, verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung des 5-CF3-Oxazol-Analogs, 2-{4-[2-(2-Biphenyl-4-yl-5-trifluormethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionsäure, verwendet.
Löslichkeit
Hydrolyse in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14002-51-8
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
MDL-Nummer MFCD00000692
InChI-Schlüssel JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
IUPAC-Name 4-Phenylbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Siedepunkt 160°C (2 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 472842
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolysis in water.
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Biphenyl-4-carbonyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-carbonyl chloride