Learn More
Biphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470117 5 g 5 Gramm
11480117 25 g 25 Gramm
11490117 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21031.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1623-93-4 | C12H9ClO2S | 252.71 g/mol
It is a reactant for preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents, synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway. It participates in the preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors and is also involved in palladium-catalyzed desulfitative C-arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein Reaktant für die Vorbereitung von Anilinopyrimidinsulfonamiden als potenzielle Krebsmittel, Synthese von Inhibitoren des Hypoxie induzierbaren Faktorwegs. Beteiligt sich an der Vorbereitung von Hydroxysulfonylpiperidinylbutyramiden als HDAC-Hemmer sowie potenziellen Antitumoren und ist auch an der palladiumkatalysierten desulfitativen C-Arylierung beteiligt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Fern von Feuchtigkeit, starken Basen und starken Oxidationsmitteln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1623-93-4
Summenformel C12H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 252.71
MDL-Nummer MFCD00078658
InChI-Schlüssel ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990
PubChem CID 74192
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 112°C to 117°C
Siedepunkt 200°C to 205°C (6 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2694373
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name 4-Phenylbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 252.72
Reinheit (%) 97%