Learn More
Biphenyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315696 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315696 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10630000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl
CAS 92-52-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Biphenyl
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C12 H10
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1,1'-Biphenyl
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
Menge 100 mg
Formelmasse 154,0783 g/mol