Learn More
Biphenyl, Mikromol™
Artikelnummer. 17912976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912976 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912976 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0918.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Biphenyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl
CAS 92-52-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Biphenyl
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1,1'-Biphenyl
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
Menge 100 mg
Formelmasse 154,0783 g/mol