Learn More
Biphenylen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712491 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10381474 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279742500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    119.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 90.35 €
    43% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 259-79-0 | Molecular Formula: C12H8 | Molecular Weight: 152.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 259-79-0
Summenformel C12H8
Molekulargewicht (g/mol) 152.2
MDL-Nummer MFCD00001110
InChI-Schlüssel IFVTZJHWGZSXFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene, cyclobutadibenzene, dibenzocyclobutadiene, 1,1'-biphenylene, unii-0z64i7d5m2, 8ci 9ci, biphenylen, biphenylene, biphenylene, 99+%, pubchem9106
PubChem CID 9214
ChEBI CHEBI:33079
IUPAC-Name Biphenylen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenylene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 05, 298
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9.60mg/l (calc). Other solubilities: organic solvents general
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenylene
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.