Learn More
BIRC6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 17701109 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17701109 20 μL 20 Mikroliter
17791099 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17701109
Marke: Proteintech 297601AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
BIRC6 Polyclonal antibody specifically detects BIRC6 in Human samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Spezifikation
Antigen BIRC6
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 750 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer NM_001005743
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57448
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG