Beschreibung
BIRC6 Polyclonal antibody specifically detects BIRC6 in Human samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BIRC6 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 750 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| Gen-Zugriffsnummer | NM_001005743 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Reinigungsverfahren | Antigen affinity purification |
| Menge | 20 μL |
| Mehr anzeigen |