Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18293419 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18293419 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18293419 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281093B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 €
    606.90 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 35.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Birch pollen Bet V1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon BV16
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This antibody binds to Birch pollen Bet V1.
Zielspezies Plant
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ