Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18411085 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18411085 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18411085 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281093MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.14 €
    561.75 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 67.39 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Birch pollen Bet V1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon BV16
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Plant
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinie Novus